Documenti fondamentali
8.53038
Sigma-Aldrich
Boc-Trp-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Trp-OH, N-α-t.-Boc-L-tryptophan
Scegli un formato
25 G
79,10 €
100 G
264,00 €
79,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
79,10 €
100 G
264,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
236-072-7
NACRES:
NA.22
79,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(c(c1)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])cccc2
InChI
1S/C16H20N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(14(19)20)8-10-9-17-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,17H,8H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/p-1/t13-/m0/s1
NFVNYBJCJGKVQK-ZDUSSCGKSA-M
Descrizione generale
Building block for introduction of tryptophan amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-0006
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): -22.0 - -18.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.