Documenti fondamentali
8.53021
Sigma-Aldrich
Boc-Ser(tBu)-OH . DCHA
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Ser(tBu)-OH . DCHA, N-α-t.-Boc-O-t.-butyl-L-serine
Scegli un formato
5 G
202,00 €
25 G
798,00 €
100 G
1.100,00 €
202,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
202,00 €
25 G
798,00 €
100 G
1.100,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H23NO5 · xC12H23N
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
202,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
161-164 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N([C@@H](COC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C.N(C2CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/C12H23NO5.C12H23N/c1-11(2,3)17-7-8(9(14)15)13-10(16)18-12(4,5)6;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h8H,7H2,1-6H3,(H,13,16)(H,14,15);11-13H,1-10H2/t8-;/m0./s1
AIEUUHIXSUNTGV-QRPNPIFTSA-N
Descrizione generale
This derivative is supplied as a DCHA-salt since the free acid is not crystalline.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-0081
Risultati analitici
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2% in DMF): +22.5 - +27.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3