Documenti fondamentali
8.52348
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Cys(Trt)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-N-Me-Cys(Trt)-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-S-trityl-L-cysteine
Scegli un formato
1 G
766,00 €
766,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
766,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H33NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
599.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
766,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥95% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
thiol
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
S(C[C@H](N(C)C(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)C(=O)O)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C38H33NO4S/c1-39(37(42)43-25-34-32-23-13-11-21-30(32)31-22-12-14-24-33(31)34)35(36(40)41)26-44-38(27-15-5-2-6-16-27,28-17-7-3-8-18-28)29-19-9-4-10-20-29/h2-24,34-35H,25-26H2,1H3,(H,40,41)/t35-/m0/s1
RAKOPMQMPUNRGI-DHUJRADRSA-N
Descrizione generale
Building block for introduction of N-α-methyl-cysteine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to brownish
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.