8.52129
Fmoc-Lys(Boc)-OPfp
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Lys(Boc)-OPfp, N-α-Fmoc-N-ε-t.-Boc-L-lysine pentafluorophenyl ester
Scegli un formato
121,50 €
Prezzo di listino243,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
121,50 €
Prezzo di listino243,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
135-145 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)F)F
InChI
1S/C32H31F5N2O6/c1-32(2,3)45-30(41)38-15-9-8-14-22(29(40)44-28-26(36)24(34)23(33)25(35)27(28)37)39-31(42)43-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,38,41)(H,39,42)/t22-/m0/s1
HLNVSYQQDWNJRI-QFIPXVFZSA-N
Descrizione generale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -16.0 - -13.0 °
Purity (TLC (0004)): <2% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0% (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3