8.51083
Boc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atoms)
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atoms)
Scegli un formato
1.520,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.520,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Linkage
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Identity (LC-MS): 1420.8 - 1422.8
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK 2