Key Documents
8.51057
Sigma-Aldrich
Z(2-Cl)-OSu
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Z(2-Cl)-OSu, N-(2-Chlorobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10ClNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.66
Codice UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Forma fisica
powder
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
101-105 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H10ClNO5/c13-9-4-2-1-3-8(9)7-18-12(17)19-14-10(15)5-6-11(14)16/h1-4H,5-7H2
LVZHXYXNMHCBKC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A reagent for the mild introduction of the Z(2-Cl)-amino protecting group.
Linkage
Replaces: 01-63-0003
Risultati analitici
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3