Documenti fondamentali
8.44011
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethylene carbonate, 1,3-Dioxolane-2-one
Scegli un formato
1 KG
45,10 €
45,10 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
45,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
202-510-0
NACRES:
NA.22
45,10 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.21 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
465 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
3.6-16.1 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
248 °C/1013 hPa
Punto di fusione
36 °C
Temp. transizione
flash point 143 °C
Solubilità
214 g/L
Densità
1.32 g/cm3 at 40 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O1CCOC1=O
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Ethylene carbonate for synthesis. CAS 96-49-1, pH 7 (200 g/l, H₂O, 20 °C).
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
143 °C - closed cup