Documenti fondamentali
8.44003
Sigma-Aldrich
Dimethylglutarate
for synthesis
Sinonimo/i:
Dimethylglutarate, Pentanedioic acid dimethyl ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
214-277-2
Tensione di vapore
0.13 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
365 °C
Potenza
8191 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.9-7.9 % (v/v)
Viscosità cinematica
2.5 cSt(25 °C)
P. ebollizione
210-215 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-37 °C
Temp. transizione
flash point 107 °C
Solubilità
4.3 g/L
Densità
1.09 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Dimethylglutarate for synthesis. CAS 1119-40-0, chemical formula CH₃-OOC-(CH₂)₃-COO-CH₃.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109.00 °C - closed cup