283282
Di(propylene glycol) methyl ether, mixture of isomers
97%
Sinonimo/i:
Dipropylene glycol monomethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.4 mmHg ( 25 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. eboll.
190 °C (lit.)
Densità
0.938 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(4-8)10-5-7(2)9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
CUDYYMUUJHLCGZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup