per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 83,60 € |
50 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 291,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
TiO[CH3COCH=C(O-)CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-861-9
NACRES:
NA.23
83,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
90%
form
powder
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
SMILES string
CC1=O[Ti+2](O=C2C)(O=C(C)[CH-]2)(O=C(C)[CH-]1)(=C)=O
InChI
1S/2C5H7O2.CH2.O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3H,1-2H3;1H2;;/q2*-1;;;+2
InChI key
NAAKJXQNTVILFO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay 90% | assay ≥99.0% dry basis (cerimetric), 98.0-100.5% (cerimetric) | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form nanowires |
| reaction suitability core: titanium | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?