Key Documents
8.43602
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-o-toluidine
for synthesis
Sinonimo/i:
N-Ethyl-o-toluidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
202-354-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
445 °C
Potenza
2400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.2-5.9 % (v/v)
P. eboll.
217 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-15 °C
Temp. transizione
flash point 88 °C
Solubilità
1 g/L
Densità
0.95 g/mL
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H13N/c1-3-10-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7,10H,3H2,1-2H3
MWOUGPLLVVEUMM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.947 - 0.951
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup