Documenti fondamentali
8.41493
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 5-Methoxysalicylaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
211-589-0
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
100-102 °C/2.67 hPa
Punto di fusione
4 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C
Densità
1.22 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-2-3-8(10)6(4-7)5-9/h2-5,10H,1H3
FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde for synthesis. CAS 672-13-9, molar mass 152.15 g/mol.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.220 - 1.224
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup