Documenti
8.41417
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloroethyl)-morpholinium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
N-(2-Chloroethyl)-morpholinium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13Cl2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
222-881-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
365 °C
Potenza
96 mg/kg LD50, oral (Rat)
1502 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.5-5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
182-184 °C (decomposition)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 182 °C
Melting range (upper value): ≤ 186 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2