Documenti fondamentali
8.41105
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphosphonium iodide
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetraphenylphosphonium iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H20IP
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.29
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
218-179-0
Forma fisica
powder
Punto di fusione
338-340 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C24H20P.HI/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;1H/q+1;/p-1
AEFPPQGZJFTXDR-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 338 °C
Melting range (upper value): ≤ 342 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
536.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
280 °C - closed cup