124893
Camphorquinone
97%
Sinonimo/i:
(±)-Camphorquinone, 2,3-Bornanedione
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
197-203 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)C1=O)C2(C)C
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-,10+/m1/s1
VNQXSTWCDUXYEZ-LDWIPMOCSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.