8290-OP
Fosfato di sodio
OmniPur® Grade, 98.0-102.0%
Sinonimo/i:
Diidrogenofosfato di sodio, Fosfato monosodico
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
crystalline powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Condizioni di spedizione
ambient
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay: 98.0-102.0%
Chloride (Cl): 0.0005% max
DNase: None detected
Heavy metals (ICP-OES): 0.001% max
Insoluble matter: 0.01% max
Iron (Fe): 0.001% max
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
pH (5%, water): 4.1-4.5
Protease: None detected
RNase: None detected
Sulfate (SO4): 0.003% max
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Attenzione
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1