Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
8.22283
Supelco
Metanolo
≥99.5% (GC), for preparative purposes, for synthesis, for cleaning, for extraction, for analytical purposes, EMPLURA®
Sinonimo/i:
Alcol metilico
Scegli un formato
1 L
23,30 €
2.5 L
48,60 €
5 L
87,50 €
25 L
289,00 €
180 L
1.770,00 €
23,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
23,30 €
2.5 L
48,60 €
5 L
87,50 €
25 L
289,00 €
180 L
1.770,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Beilstein:
1098229
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-659-6
NACRES:
NB.21
23,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Metanolo, for preparative purposes, EMPLURA®
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
for analytical purposes
for extraction
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Potenza
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
36 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezze
≤0.1% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0010%
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
Viscosità cinematica
0.54-0.59 cSt(20 °C)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 9.7 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Risultati analitici
Evaporation Number: 1.9
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.791 - 0.792
Evaporation residue: ≤ 0.0010 %
Water: ≤ 0.10 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Metanolo Absolute - Acetone free
Sigma-Aldrich
M1775
Metanolo
Metanolo for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.06002
Metanolo
Metanolo gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
Supelco
1.06007
Metanolo
Metanolo analytical standard
Supelco
82762
Metanolo
Metanolo BioReagent, ≥99.93%
Sigma-Aldrich
494437
Metanolo
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.