Documenti fondamentali
8.22140
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydro-4-pyridinone
for synthesis
Sinonimo/i:
1,4-Dihydro-4-pyridinone, 4(1H)-Pyridone
Scegli un formato
50 G
252,00 €
252,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
252,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
203-633-2
NACRES:
NA.22
252,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
515 °C
Potenza
4600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
170-172 °C/0.03 hPa
Punto di fusione
140-147 °C
Temp. transizione
flash point 212 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[nH]1cc[c](cc1)=O
InChI
1S/C5H5NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4H,(H,6,7)
GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 95.0 %
Sulfated ash: ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
413.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
212 °C