Documenti fondamentali
8.22137
Sigma-Aldrich
4-Propyl-2-thiouracil
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Propyl-2-thiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
Scegli un formato
25 G
52,20 €
100 G
131,00 €
52,20 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
52,20 €
100 G
131,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-103-2
NACRES:
NA.22
52,20 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Potenza
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7.5 (20 °C, 5 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
216-220 °C
Temp. transizione
flash point 300 °C
Solubilità
1.1 g/L
Densità bulk
159 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
S=[c]1[nH][c](cc([nH]1)CCC)=O
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 216 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3