Documenti fondamentali
8.21967
Sigma-Aldrich
4′-Bromoacetanilide
for synthesis
Sinonimo/i:
4′-Bromoacetanilide, N-Acetyl-p-bromoaniline
About This Item
Formula condensata:
4-(Br)C6H4NHCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
203-154-9
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
164-167 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (ex Br): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 164 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3