Documenti fondamentali
8.21861
Sigma-Aldrich
1-Octanethiol
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Octanethiol, n-Octyl mercaptan
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352105
Numero indice EU:
203-918-1
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥98.0% (GC)
Tensione di vapore
0.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. autoaccensione
240 °C
Potenza
2000-2450 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
199 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-49 °C
Temp. transizione
flash point 70 °C
Solubilità
0.004 g/L
Densità
0.84 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
SCCCCCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.845
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
1-Decanethiol 96%
Sigma-Aldrich
D1602
1-Decanethiol
1-Octadecene technical grade, 90%
Sigma-Aldrich
O806
1-Octadecene