Documenti fondamentali
8.21089
Sigma-Aldrich
n-Tetracosane
for synthesis
Sinonimo/i:
n-Tetracosane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)22CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Numero indice EU:
211-474-5
Saggio
≥99.0% (GC)
P. ebollizione
391 °C
Punto di fusione
49-51 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C24H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3