Documenti fondamentali
8.20638
Sigma-Aldrich
Methyl hexanoate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl hexanoate, Methyl caproate, Caproic acid methyl ester, Hexanoic acid methyl ester
Scegli un formato
5 ML
21,10 €
250 ML
62,50 €
21,10 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
21,10 €
250 ML
62,50 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-425-1
NACRES:
NA.22
21,10 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
3.7 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
151 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-71 °C
Temp. transizione
flash point 41 °C
Densità
0.88 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.884 - 0.885
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
99.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37.5 °C - closed cup