8.14927
Methyl octanoate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl octanoate, Methyl caprylate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1.33 hPa ( 34.2 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
193 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-40 °C
Temp. transizione
flash point 68 °C
Densità
0.877 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.878
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup