Documenti fondamentali
8.20584
Sigma-Aldrich
di-Sodium fumarate
for synthesis
Sinonimo/i:
di-Sodium fumarate, Fumaric acid disodium salt
Scegli un formato
100 G
34,90 €
500 G
84,40 €
1 KG
147,00 €
25 KG
1.280,00 €
34,90 €
Spedizione prevista il03 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
34,90 €
500 G
84,40 €
1 KG
147,00 €
25 KG
1.280,00 €
About This Item
Formula condensata:
NaOOCCH=CHCOONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
241-087-7
NACRES:
NA.22
34,90 €
Spedizione prevista il03 febbraio 2025Dettagli
Livello qualitativo
pH
7-8 (50 g/L in H2O)
Solubilità
228 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C/C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1-;;
MSJMDZAOKORVFC-UAIGNFCESA-L
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2