Documenti
8.20493
Sigma-Aldrich
Formaldehyde dimethyl acetal
for synthesis
Sinonimo/i:
Formaldehyde dimethyl acetal, Formal, Methylal, Dimethoxymethane
About This Item
Formula condensata:
CH2(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
203-714-2
Tensione di vapore
440 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
235 °C
Potenza
6653 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.6-17.6 % (v/v)
P. eboll.
43 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-105 °C
Temp. transizione
flash point -18 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Methanol (GC, area%): ≤ 0.50 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.858 - 0.862
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup