Documenti
8.20446
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-4-nitrobenzene
for synthesis
Sinonimo/i:
1,3-Dichloro-4-nitrobenzene, 2,4-Dichloro-1-nitrobenzene, 1-Nitro-2.4-dichlorine benzene
About This Item
Formula condensata:
1,3-(Cl)2C6H3-4-(NO2)
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
210-248-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.013 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Temp. autoaccensione
500 °C
Potenza
380 mg/kg LD50, oral (Rat)
920 mg/kg LD50, skin (Rat)
P. eboll.
259 °C
Punto di fusione
28-31 °C
Temp. transizione
flash point 152 °C
Densità
1.51 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
QUIMTLZDMCNYGY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C