Documenti fondamentali
225371
Sigma-Aldrich
1,4-Dichloro-2-nitrobenzene
99%
Sinonimo/i:
2,5-Dichloronitrobenzene, Nitro-p-dichlorobenzene
Scegli un formato
100 G
40,90 €
40,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
40,90 €
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.00
Beilstein:
778109
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
40,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
6.6 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99%
Stato
solid
Limite di esplosione
9.2 %
P. ebollizione
266-269 °C (lit.)
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
RZKKOBGFCAHLCZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
135 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Z C Jin et al.
Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine], 25(5), 292-295 (1991-09-01)
The plasmid pSK1002 carrying the fused gene umuC'-'lacZ could increase the number of revertants induced by methyl methanesulfonate (MMS) and 4-nitroquinoline-1-oxide (4NQO) in S. typhimurium LT2 TA 1535(his-). Maximum revertants were 4.35 and 3.96 times that of the controls without
Z C Jin et al.
Mutation research, 264(1), 1-5 (1991-09-01)
The plasmid pSK1002 (umuC'-'lacZ) could increase the number of revertants induced by methyl methanesulfonate (MMS) and 4-nitroquinoline-N-oxide (4NQO) in Salmonella typhimurium TA 1535 (his-). The values induced by N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG) were not different irrespective of the presence or absence of