Documenti fondamentali
8.20287
Sigma-Aldrich
Chlorocyclohexane
for synthesis
Sinonimo/i:
Chlorocyclohexane, Cyclohexyl chloride
Scegli un formato
250 ML
44,10 €
1 L
116,00 €
44,10 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
44,10 €
1 L
116,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
208-806-6
NACRES:
NA.22
44,10 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
7 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
290 °C
Potenza
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.1-7.5 % (v/v)
P. ebollizione
141-143 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-44 °C
Temp. transizione
flash point 34 °C
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.996 - 0.999
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C