Documenti
8.20246
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, BHA, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
About This Item
Formula condensata:
2-[(CH3)3C]-4-(CH3O)C6H3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
246-563-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.33 hPa ( 105 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Potenza
880 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.8 (25 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
263 °C/1013 hPa
Punto di fusione
48-63 °C
Temp. transizione
flash point 142.1 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
<ul>
<li><strong><strong>Utilization in solvatochromic dye systems:</strong></strong> 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol is used to synthesize 2-(tert-butyl)-4-methoxy-6-(naphthalen-1-yldiazenyl)phenol) with diazotized naphthylamine as diazo component and also is used to produce a novel azo compound (Uzan, 2023).</li>
</ul>
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2