Documenti fondamentali
8.20196
Sigma-Aldrich
METHYL BROMOACETATE
FOR SYNTHESIS
Sinonimo/i:
METHYL BROMOACETATE, Bromoacetic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
202-499-2
Tensione di vapore
18 hPa ( 50 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
P. ebollizione
144-146 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 64 °C
Densità
1.65 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.653 - 1.658
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)