8.20138
1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride, Trimellitic acid anhydride
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<1 Pa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
>2730 mg/kg LD50, oral (Rat)
23000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1-7 % (v/v)
pH
2 (20 °C, 21 g/L in H2O)
P. ebollizione
240 °C/19 hPa
Punto di fusione
164-168 °C
Temp. transizione
flash point 227 °C
Densità
1.487 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O1C(=O)c2c(ccc(c2)C(=O)O)C1=O
InChI
1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 164 °C
Melting range (upper value): ≤ 168 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
440.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
227 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List