Documenti fondamentali
8.18800
Sigma-Aldrich
Octanedioic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Octanedioic acid, Suberic acid
Scegli un formato
100 G
45,40 €
500 G
163,00 €
45,40 €
A magazzinoDettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
45,40 €
500 G
163,00 €
About This Item
Formula condensata:
HOOC(CH2)6COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
208-010-9
NACRES:
NA.22
45,40 €
A magazzinoDettagli
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
430 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.2 (20 °C, 1.6 g/L in H2O)
P. ebollizione
229-231 °C/20 hPa
Punto di fusione
139-142 °C
Temp. transizione
flash point 210 °C
Densità bulk
700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[O-]C(=O)CCCCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 142 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C - closed cup