Documenti fondamentali
8.18757
Sigma-Aldrich
2,3-Dimercapto-1-propanol
for synthesis
Sinonimo/i:
2,3-Dimercapto-1-propanol, Dithioglycerine, Dimercaprol, BAL
Scegli un formato
2 ML
135,00 €
5 ML
166,00 €
25 ML
636,00 €
135,00 €
Spedizione prevista il03 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 ML
135,00 €
5 ML
166,00 €
25 ML
636,00 €
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(SH)CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-433-7
NACRES:
NA.22
135,00 €
Spedizione prevista il03 febbraio 2025Dettagli
Tensione di vapore
7.4 hPa ( 100 °C)
Livello qualitativo
pH
5.0-6.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
P. ebollizione
63-68 °C/0.27 hPa
Temp. transizione
flash point >112 °C
Densità
1.24 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
SC(CS)CO
InChI
1S/C3H8OS2/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Antibacterial and antifouling properties of lipophilic bismuth compounds: This study discusses the synyhesis of bismuth-2, 3-dimercapto-1-propanol (BAL) in an antibacterial context, highlighting its potential uses in inhibiting biofouling (Badireddy & Chellam, 2014).
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.242 - 1.246
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Bisphenol A ≥99%
Supelco
239658
Bisphenol A