Documenti
8.18694
Sigma-Aldrich
Allyl acetoacetate
for synthesis
Sinonimo/i:
Allyl acetoacetate, Acetoacetic acid allyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2COOCH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
214-269-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.2 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Temp. autoaccensione
300 °C
Potenza
259 mg/kg LD50, oral (Rat)
266 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
1.15 % (v/v)
pH
3.7 (20 °C, 48 g/L in H2O)
P. eboll.
87-91 °C/13 hPa
Punto di fusione
<-70 °C
Temp. transizione
flash point 67 °C
Solubilità
48 g/L
Densità
1.038 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-4-10-7(9)5-6(2)8/h3H,1,4-5H2,2H3
AXLMPTNTPOWPLT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.036 - 1.041
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup