Documenti fondamentali
8.16006
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Valine
for synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(+)-Valine, Val
Scegli un formato
25 G
34,90 €
100 G
80,80 €
34,90 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
34,90 €
100 G
80,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
200-773-6
NACRES:
NA.22
34,90 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
315 °C
Solubilità
85 g/L
Densità
1.23 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NC(C(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +27.5 - +29.0 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1