Key Documents
8.14961
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile
for synthesis
Sinonimo/i:
4′-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
427-840-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.022 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
193-199 °C
Solubilità
12.7 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 195 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3