Documenti fondamentali
W271500
Sigma-Aldrich
Methyl laurate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Lauric acid methyl ester, Methyl dodecanoate
Scegli un formato
W271500-SAMPLE
47,40 €
1 KG
88,20 €
4 KG
203,00 €
9 KG
304,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W271500-SAMPLE
47,40 €
1 KG
88,20 €
4 KG
203,00 €
9 KG
304,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)10CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.34
Numero FEMA:
2715
Beilstein:
1767780
Numero CE:
N° CoE:
377
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.101
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
262 °C/766 mmHg (lit.)
Punto di fusione
4-5 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
coconut; creamy; fatty; soapy
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Methyl laurate is one of the key volatile flavor compounds in the avocado fruit.[1] It is also reported to occur in Polygonum bistorta L. (snakeroot)[2] and γ-aminobutyric acid (GABA) tea.[3]
Applicazioni
  • Frustrated Lewis pair catalyst realizes efficient green diesel production.: Methyl laurate is employed as a key reactant in the development of an efficient and environmentally friendly catalyst system for the production of green diesel. This breakthrough offers a sustainable alternative to traditional diesel production methods (Li et al., 2024).
  • Sodium phosphate solid base catalysts for production of novel biodiesel by transesterification reaction.: This paper explores the use of sodium phosphate solid base catalysts in the transesterification of methyl laurate to produce biodiesel. The research demonstrates high efficiency and novel catalyst design, contributing to advancements in sustainable fuel production (Zhao et al., 2023).
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
282.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
139 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Methyl decanoate analytical standard
Supelco
21479
Methyl decanoate
Methyl caprate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1424233
Methyl caprate
Methyl caproate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1424244
Methyl caproate
Determination of the volatile fraction of Polygonum bistorta L. at different growing stages and evaluation of its antimicrobial activity against two major honeybee (Apis mellifera) pathogens.
Cecotti R, et al.
Chemistry and Biodiversity, 9(2), 359-369 (2012)
Identification of volatile compounds in cultivars barker, collinson, fortuna and geada of avocado (Persea americana, Mill.) fruit.
Galvao MDS, et al.
Food Sci. Technol., 36(3), 439-447 (2016)
Study on flavour volatiles of ?-aminobutyric acid (GABA) green tea.
Zeng Z, et al.
African Journal of Biotechnology, 11(51), 11333-11341 (2012)
Y Komata et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 17(5), 705-708 (1994-05-01)
The effect of long chain fatty acid (FA) and its analogs on the accumulation of thiamine disulfide (TDS) in rat skin using propylene glycol as a vehicle was studied in vitro. Lauric acid (12:0) increased the accumulation of TDS in
D A Dimas et al.
AAPS PharmSciTech, 1(2), E16-E16 (2004-01-20)
The effects of coating thickness, type of adhesive, and type and concentration of enhancer on the mechanical properties of two acrylic pressure-sensitive adhesives (PSAs) were investigated using a 2(4) factorial design and an optimization technique. Sixteen formulations containing 0% or