Documenti fondamentali
8.14891
Sigma-Aldrich
2-(2-Naphthoxy)-ethanol
≥98% (GC)
Sinonimo/i:
2-(2-Naphthoxy)-ethanol, 2-(2-Hydroxyethoxy)naphthalene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
202-228-8
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CCO)c1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C12H12O2/c13-7-8-14-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8H2
BQPBZDSDFCDSAO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3