Key Documents
8.14863
Sigma-Aldrich
Diethylammonium bromide
for synthesis
Sinonimo/i:
Diethylammonium bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H12N · Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
228-466-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
215-218 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H11N.BrH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H
AATGHKSFEUVOPF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 216 °C
Melting range (upper value): ≤ 219 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3