Documenti fondamentali
8.20393
Sigma-Aldrich
Diethylammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Diethylammonium chloride, Diethylamine hydrochloride
Scegli un formato
5 G
38,20 €
250 G
47,80 €
1 KG
85,30 €
25 KG
503,00 €
38,20 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
38,20 €
250 G
47,80 €
1 KG
85,30 €
25 KG
503,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
211-541-9
NACRES:
NA.22
38,20 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.00001 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
crystals
Potenza
9900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-6.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
231.8 °C
Solubilità
soluble 510 g/L
Densità
1.07 g/cm3 at 20.1 °C
Densità bulk
1100 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+H2](CC)CC
InChI
1S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H
HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Hygroscopicity of secondary marine organic aerosols: Mixtures of alkylammonium salts and inorganic components.: This study explores the hygroscopic properties of secondary marine organic aerosols, highlighting the role of alkylammonium salts, including diethylammonium chloride, in influencing aerosol behavior in the atmosphere (Asadzadeh et al., 2021).
  • Simulation of Deep Eutectic Solvents′ Interaction with Membranes of Cancer Cells Using COSMO-RS.: This paper discusses the simulation of interactions between deep eutectic solvents containing diethylammonium chloride and cancer cell membranes, providing insights into their potential use in biomedical applications (Mbous et al., 2020).
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1