Documenti fondamentali
8.14719
Sigma-Aldrich
Diisopropyldimethoxysilane
for synthesis
Sinonimo/i:
Diisopropyldimethoxysilane, Eurenor 5021
Scegli un formato
25 ML
159,00 €
159,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
159,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H20O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
421-540-7
NACRES:
NA.22
159,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
2.14 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
240 °C
Potenza
≥2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
P. ebollizione
164 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-72 °C
Temp. transizione
flash point 44 °C
Densità
0.88 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Si](OC)(OC)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H20O2Si/c1-7(2)11(9-5,10-6)8(3)4/h7-8H,1-6H3
VHPUZTHRFWIGAW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.882
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C