Key Documents
8.14675
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentene-1-one
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentene-1-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.13
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
201-303-2
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
104-107 °C
Temp. transizione
flash point 100 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h8H,2-3H2,1H3
CFAKWWQIUFSQFU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 104 °C
Melting range (upper value): ≤ 107 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C