Documenti fondamentali
8.14648
Sigma-Aldrich
4-Aminodiphenylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Aminodiphenylamine, Diphenyl black, N-Phenyl-p-phenylenediamine
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)NH(C6H4)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
202-951-9
Tensione di vapore
1 hPa
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>500 °C
Potenza
464 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
8.9 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
P. ebollizione
354 °C/1013 hPa
Punto di fusione
72-75 °C
Temp. transizione
flash point 199 °C
Densità
1.09 g/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 72 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C