Documenti fondamentali
8.14588
Sigma-Aldrich
1,2-Propylene glycol diacetate
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2-Propylene glycol diacetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
210-817-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
431 °C
Potenza
13530 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
2.8-12.7 % (v/v)
P. eboll.
190-191 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 87 °C
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(11-7(3)9)4-10-6(2)8/h5H,4H2,1-3H3
MLHOXUWWKVQEJB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.056 - 1.058
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup