Documenti fondamentali
8.14440
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl acetate
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Phenylpropyl acetate, Hydroxycinnamyl acetate, ß-Phenylpropyl acetate
Scegli un formato
100 ML
82,10 €
82,10 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
82,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
204-569-8
NACRES:
NA.22
82,10 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. autoaccensione
445 °C
Potenza
4700 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
245 °C
Temp. transizione
flash point 130 °C
Solubilità
0.69 g/L
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CCCc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
JRJGKUTZNBZHNK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.014 - 1.016
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup