8.14209
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide
for synthesis
Sinonimo/i:
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide, 4,4′-Thiodiphenol, 4,4′-Dihydroxyphenyl sulfide
Scegli un formato
80,90 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
80,90 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Potenza
3362 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
149-152 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
S(c2ccc(cc2)O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C12H10O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 149 °C
Melting range (upper value): ≤ 153 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2