Documenti fondamentali
8.14204
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane
for synthesis
Sinonimo/i:
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
Codice UNSPSC:
12352102
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
P. eboll.
67-69 °C/1 hPa
Densità
1.14 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2)4-11-6(12-5-7)3-8(9)10/h6H,3-5H2,1-2H3
AVQLWXDZRAOBJX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane for synthesis. CAS 33884-29-6, molar mass 175.18 g/mol.
Risultati analitici
Assay (GC, area%)≥ 95.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.135 - 1.140Identity (IR)passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3