Key Documents
8.14099
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1-propanol hydrochloride
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Amino-2-methyl-1-propanol hydrochloride, AMP hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C(NH2)CH2OH · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
221-713-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
204 °C (External MSDS)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO.ClH/c1-4(2,5)3-6;/h6H,3,5H2,1-2H3;1H
PMZIUAOBHNJYQT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3