Key Documents
8.10560
Sigma-Aldrich
Ruthenium(IV) oxide hydrate (60% Ru)
Sinonimo/i:
Ruthenium(IV) oxide hydrate (60% Ru)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
O2Ru · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.07 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Potenza
4580 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (Ru): ≥ 60.0 %
Identity (IR): passes test